Principaux documents
ENA282548232
Enamine
3-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)propan-1-amine
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1 329,90 €
10 G
1 972,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-60739-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1 329,90 €
10 G
1 972,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-60739-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-11-5-3-7-12(9-8-11)6-2-4-10/h2-10H2,1H3
Clé InChI
VRSWRZBNEHRBSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60739
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60739