Principaux documents
ENA282548142
Enamine
1-cyclopropylpentane-1,3-dione
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1 124,50 €
10 G
1 667,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-60576-100MG
101,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1 124,50 €
10 G
1 667,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-60576-100MG
101,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-cyclopropyl-1,3-pentanedione
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-2-7(9)5-8(10)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
OWEWZFCREOKWIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60576
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60576