Principaux documents
ENA282548101
Enamine
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-14-6-3-7-16-12-8-10(9-13)4-5-11(12)15-2/h4-5,8-9H,3,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
RBSXHAWCVPPVNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60504
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60504