Principaux documents
ENA258389895
Enamine
1,2-bis(3-fluorophenyl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2-bis(3-fluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C14H13F2N/c15-12-5-1-3-10(7-12)8-14(17)11-4-2-6-13(16)9-11/h1-7,9,14H,8,17H2
Clé InChI
QVJRANSSXJFNAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60091
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60091