Principaux documents
ENA258389781
Enamine
3-chloro-5-(thiophen-3-yl)-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2,4,6-tetraene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.84
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-(3-thienyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H11ClN2S2/c15-12-11-9-3-1-2-4-10(9)19-14(11)17-13(16-12)8-5-6-18-7-8/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
NTQDLGSYJCGYCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59927
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59927