ENA250699125
Enamine
5-sulfamoylthiophene-2-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-59386-100MG
162,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-59386-100MG
162,50 €
Pf
198-200
Iupac Name
5-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO4S2/c6-12(9,10)4-2-1-3(11-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)(H2,6,9,10)
Clé InChI
UNYIGTMICVNVJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59386