ENA250698708
Enamine
2-chloro-N-[1-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]propanamide
Réf. du fournisseur: EN300-28029-100MG
277,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-28029-100MG
277,70 €
Iupac Name
N-{1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-2-chloropropanamide
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O3S/c1-7(12)11(15)14-8(2)9-3-5-10(6-4-9)18(13,16)17/h3-8H,1-2H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
Clé InChI
AYMWXTIHOJTITC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28029