Principaux documents
ENA250698583
Enamine
4-amino-N-(6-methylpyridin-2-yl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.32
Numéro MDL:
Pf
220-225
Iupac Name
4-amino-N-(6-methyl-2-pyridinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-12(14-9)15-18(16,17)11-7-5-10(13)6-8-11/h2-8H,13H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
ZGBQIFSPFDBQEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56869
Melting Point
220-225
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56869