Principaux documents
ENA249414870
Enamine
ethyl 3-[(oxiran-2-yl)methoxy]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
ethyl 3-(2-oxiranylmethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-2-14-12(13)9-4-3-5-10(6-9)15-7-11-8-16-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
Clé InChI
GJIYIHFVFHIIPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21640