Principaux documents
ENA249152482
Enamine
1-phenyl-1,4-diazepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-2-5-11(6-3-1)13-9-4-7-12-8-10-13/h1-3,5-6,12H,4,7-10H2
Clé InChI
FAJGKPMGLMWSKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51218
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51218