Principaux documents
ENA249152423
Enamine
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzoic acid
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1 124,50 €
10 G
1 667,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-56352-100MG
101,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1 124,50 €
10 G
1 667,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-56352-100MG
101,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
161-163
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O3/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)18-11-4-2-1-3-9(11)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)
Clé InChI
IQJCZFBHCZXULX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56352
Melting Point
161-163
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56352