Key Documents
ENA249152399
Enamine
1-(propan-2-yl)pyrrolidin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-isopropyl-3-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-6(2)8-4-3-7(9)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
HWTOGAWRASXJNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56299
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56299