Key Documents
ENA249152307
Enamine
1-bromo-4-(butan-2-yloxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-sec-butoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-3-8(2)12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-8H,3H2,1-2H3
Clé InChI
WRGSCINCRHLIPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56133
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56133