Principaux documents
ENA245488041
Enamine
1-cyclopropyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-one
100 MG
84,50 €
250 MG
119,60 €
500 MG
188,50 €
1 G
241,80 €
2.5 G
520,00 €
5 G
984,10 €
10 G
1 912,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-55450-100MG
84,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
84,50 €
250 MG
119,60 €
500 MG
188,50 €
1 G
241,80 €
2.5 G
520,00 €
5 G
984,10 €
10 G
1 912,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-55450-100MG
84,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-(2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11NO/c12-10(8-4-5-8)7-9-3-1-2-6-11-9/h1-3,6,8H,4-5,7H2
Clé InChI
MBPIDEXJDRYAKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55450
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55450