Principaux documents
ENA245487938
Enamine
3-(propan-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.29
Numéro MDL:
Iupac Name
3-isopropyl-6-(3-pyridinyl)isoxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H13N3O3/c1-8(2)13-12-10(15(19)20)6-11(17-14(12)21-18-13)9-4-3-5-16-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
MCMKHHNHWJAFTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56083
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56083