Principaux documents
ENA245487136
Enamine
5-methylthiophene-2-carbohydrazide
100 MG
23,40 €
250 MG
26,00 €
500 MG
40,30 €
1 G
52,00 €
2.5 G
109,20 €
5 G
205,40 €
10 G
396,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-55126-100MG
23,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
23,40 €
250 MG
26,00 €
500 MG
40,30 €
1 G
52,00 €
2.5 G
109,20 €
5 G
205,40 €
10 G
396,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-55126-100MG
23,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-4-2-3-5(10-4)6(9)8-7/h2-3H,7H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
HMBLMUIDVHBCOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126