Key Documents
ENA245487119
Enamine
[1-(3-chlorophenyl)cyclopentyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.72
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(3-chlorophenyl)cyclopentyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H16ClN/c13-11-5-3-4-10(8-11)12(9-14)6-1-2-7-12/h3-5,8H,1-2,6-7,9,14H2
Clé InChI
RUCYJFAAKGHQNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53854
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53854