Principaux documents
ENA245487095
Enamine
(3-aminobutyl)dimethylamine
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1 038,70 €
5 G
1 534,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-55050-100MG
148,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1 038,70 €
5 G
1 534,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-55050-100MG
148,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-1,3-butanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2/c1-6(7)4-5-8(2)3/h6H,4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
XFBCIULBTBLLOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55050
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55050