Principaux documents
ENA245487057
Enamine
N-(2-aminoethyl)furan-3-carboxamide hydrochloride
100 MG
199,70 €
250 MG
264,70 €
500 MG
455,80 €
1 G
592,30 €
2.5 G
1 117,50 €
5 G
1 631,00 €
10 G
2 396,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-53847-100MG
199,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
199,70 €
250 MG
264,70 €
500 MG
455,80 €
1 G
592,30 €
2.5 G
1 117,50 €
5 G
1 631,00 €
10 G
2 396,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-53847-100MG
199,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)-3-furamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c8-2-3-9-7(10)6-1-4-11-5-6;/h1,4-5H,2-3,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
YIGVXLZVNRLFFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53847
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53847