Principaux documents
ENA245486972
Enamine
4-butylcyclohexan-1-amine hydrochloride
100 MG
31,20 €
250 MG
45,50 €
500 MG
71,50 €
1 G
91,00 €
2.5 G
154,70 €
5 G
261,30 €
10 G
474,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-54869-100MG
31,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
31,20 €
250 MG
45,50 €
500 MG
71,50 €
1 G
91,00 €
2.5 G
154,70 €
5 G
261,30 €
10 G
474,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-54869-100MG
31,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-butylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9;/h9-10H,2-8,11H2,1H3;1H
Clé InChI
IVJFCBPULIPGFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54869
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54869