Principaux documents
ENA245486626
Enamine
(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)urea
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1 142,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-54326-100MG
162,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1 142,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-54326-100MG
162,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)urea
Inchi Code
1S/C10H11N3O2S/c1-2-15-6-3-4-7-8(5-6)16-10(12-7)13-9(11)14/h3-5H,2H2,1H3,(H3,11,12,13,14)
Clé InChI
IFDKYGFRLNFSIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54326
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54326