Principaux documents
ENA245486502
Enamine
[1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethyl](ethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.76
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)-N-ethylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-3-14-10(2)11-5-6-12-13(9-11)16-8-4-7-15-12;/h5-6,9-10,14H,3-4,7-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
MBTDVWPNSDFLGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53749
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53749