Principaux documents
ENA245486342
Enamine
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1 374,90 €
10 G
2 017,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-53924-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1 374,90 €
10 G
2 017,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-53924-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
78-79
Iupac Name
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-2-3-4-11-13-12(14-16-11)9-5-7-10(15)8-6-9/h5-8,15H,2-4H2,1H3
Clé InChI
OUNWDZINNLJSJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924
Melting Point
78-79
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924