Principaux documents
ENA245486051
Enamine
[2-(diethylamino)phenyl]methanol
100 MG
123,50 €
250 MG
176,80 €
500 MG
278,20 €
1 G
356,20 €
2.5 G
700,70 €
5 G
1 034,80 €
10 G
1 535,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-53649-100MG
123,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
123,50 €
250 MG
176,80 €
500 MG
278,20 €
1 G
356,20 €
2.5 G
700,70 €
5 G
1 034,80 €
10 G
1 535,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-53649-100MG
123,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(diethylamino)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-3-12(4-2)11-8-6-5-7-10(11)9-13/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
OQRPOJNFYIWTPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53649
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53649