ENA245485919
Enamine
N-benzylpyridin-4-amine
Réf. du fournisseur: EN300-53430-100MG
23,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-53430-100MG
23,40 €
Iupac Name
N-benzyl-N-(4-pyridinyl)amine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-14-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
Clé InChI
LCUREJHJUJCKQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53430