Key Documents
ENA245485598
Enamine
1-cyclohexylpiperidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclohexyl-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H19NO/c13-11-6-8-12(9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h10H,1-9H2
Clé InChI
QQYHUQVNANUTNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52938
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52938