Principaux documents
ENA245485583
Enamine
5-chloro-N-(piperidin-4-yl)pyridin-2-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.62
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(5-chloro-2-pyridinyl)-N-(4-piperidinyl)amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClN3.2ClH/c11-8-1-2-10(13-7-8)14-9-3-5-12-6-4-9;;/h1-2,7,9,12H,3-6H2,(H,13,14);2*1H
Clé InChI
OPTCWXWDTIFYKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52913
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52913