Principaux documents
ENA245485536
Enamine
[(4-sulfamoylphenyl)methyl]urea
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-52836-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-52836-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
183-185
Iupac Name
4-{[(aminocarbonyl)amino]methyl}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11N3O3S/c9-8(12)11-5-6-1-3-7(4-2-6)15(10,13)14/h1-4H,5H2,(H3,9,11,12)(H2,10,13,14)
Clé InChI
MKLIHIQQRVXEQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52836
Melting Point
183-185
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52836