Principaux documents
ENA245485499
Enamine
3-cyclopropyl-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropylisoxazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c13-10(14)6-3-7-8(5-1-2-5)12-15-9(7)11-4-6/h3-5H,1-2H2,(H,13,14)
Clé InChI
YXAXOVMRWOBRAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52767
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52767