Principaux documents
ENA245485396
Enamine
4-ethoxynaphthalene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
101-102
Iupac Name
4-ethoxy-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H11ClO3S/c1-2-16-11-7-8-12(17(13,14)15)10-6-4-3-5-9(10)11/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
UMUUBVDEZWLVED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52432
Melting Point
101-102
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52432