Principaux documents
ENA238713873
Enamine
2-[4-(difluoromethoxy)phenyl]oxirane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Numéro MDL:
Iupac Name
difluoromethyl 4-(2-oxiranyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-9(11)13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-8/h1-4,8-9H,5H2
Clé InChI
FJRUSEQSRVYISD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52221