ENA238713540
Enamine
tert-butyl N-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]carbamate
Réf. du fournisseur: EN300-52246-100MG
185,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-52246-100MG
185,40 €
Pf
119-120
Iupac Name
tert-butyl cyano(4-fluorophenyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H15FN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-11(8-15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11H,1-3H3,(H,16,17)
Clé InChI
KQBSNWWWJORUED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52246