Principaux documents
ENA238713412
Enamine
2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
100 MG
155,50 €
250 MG
202,30 €
500 MG
344,00 €
1 G
468,80 €
2.5 G
873,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-52151-100MG
155,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
155,50 €
250 MG
202,30 €
500 MG
344,00 €
1 G
468,80 €
2.5 G
873,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.52
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-52151-100MG
155,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2.ClH/c9-8(10)6-5-12-4-2-1-3-7(12)11-6;/h1-5,8H;1H
Clé InChI
QMCXXXOZPLWPGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52151
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52151