Principaux documents
ENA238713231
Enamine
N-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ylidene)hydroxylamine
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-52005-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-52005-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
135-137
Iupac Name
(1Z)-6-methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone oxime
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12-13/h5-7,11H,2-4H2,1H3
Clé InChI
UWRNBYFZPVNOIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52005
Melting Point
135-137
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52005