Principaux documents
ENA238713119
Enamine
N-(4-fluorophenyl)-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-51840-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-51840-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H9FN2O2S/c1-8(17)15(11-4-2-9(13)3-5-11)12-14-10(6-16)7-18-12/h2-7H,1H3
Clé InChI
ZJFCQJCSLNUPAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51840