ENA238713114
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Réf. du fournisseur: EN300-51833-100MG
39,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-51833-100MG
39,00 €
Pf
55-57
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c13-8-9-4-1-2-5-10(9)12-7-3-6-11-12/h1-8H
Clé InChI
KIGZYDJKBTYFBZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51833