Key Documents
ENA238712881
Enamine
3,3,3-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H9F4N/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(14)5-9(11,12)13/h1-4,8H,5,14H2
Clé InChI
NDHCCNONCRFSGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51408
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51408