Principaux documents
ENA238712853
Enamine
3-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]benzoic acid
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
310,70 €
5 G
499,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-51363-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
310,70 €
5 G
499,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-51363-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-{[(cyclopropylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-2-1-3-9(6-7)13-11(16)12-8-4-5-8/h1-3,6,8H,4-5H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
Clé InChI
GSWYSHNMCULROB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51363
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51363