Principaux documents
ENA238712820
Enamine
5-bromo-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-6-5-7(11(14)15)10-8(12)3-2-4-9(10)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
DCPYASDBSDKDGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51304
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51304