ENA238712468
Enamine
N-(7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ylidene)hydroxylamine
Réf. du fournisseur: EN300-50529-100MG
249,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-50529-100MG
249,60 €
Iupac Name
(5Z)-7-bromo-3,4-dihydro-1-benzoxepin-5(2H)-one oxime
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-7-3-4-10-8(6-7)9(12-13)2-1-5-14-10/h3-4,6,9H,1-2,5H2
Clé InChI
HPVNZYAWMIMICI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50529