Principaux documents
ENA238712344
Enamine
2-[3-methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.2
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10F3NO2/c1-16-10-6-8(4-5-15)2-3-9(10)17-7-11(12,13)14/h2-3,6H,4,7H2,1H3
Clé InChI
WCWNLAFKRNRWCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51067
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51067