Principaux documents
ENA238712107
Enamine
N-(2-bromoethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.14
Numéro MDL:
Pf
57-61
Iupac Name
N-(2-bromoethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c9-6-7-10-13(11,12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
Clé InChI
HKSWKYUFZYFBQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50114
Melting Point
57-61
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50114