Principaux documents
ENA238711808
Enamine
7-chloro-5-(propan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-49704-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-49704-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-5-isopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9ClN4/c1-5(2)6-3-7(9)13-8(12-6)10-4-11-13/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
LLVPPVYOAOQENB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49704
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49704