Principaux documents
ENA238711800
Enamine
1-[2-oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
100 MG
232,70 €
250 MG
334,10 €
500 MG
578,50 €
1 G
742,30 €
2.5 G
1 453,40 €
5 G
2 150,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-49696-100MG
232,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232,70 €
250 MG
334,10 €
500 MG
578,50 €
1 G
742,30 €
2.5 G
1 453,40 €
5 G
2 150,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.71
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-49696-100MG
232,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(1-piperazinyl)ethyl]-2,5-pyrrolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O3.ClH/c14-8-1-2-9(15)13(8)7-10(16)12-5-3-11-4-6-12;/h11H,1-7H2;1H
Clé InChI
UJEPDPVZFXSMRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49696
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49696