Principaux documents
ENA238711464
Enamine
1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-9-1-2-10(13-7-9)14-5-3-8(4-6-14)11(15)16/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
UZHCKHPUYLVRFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45321
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45321