Principaux documents
ENA238711390
Enamine
4-amino-2-chloro-N-(2-methoxyethyl)benzamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2-chloro-N-(2-methoxyethyl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O2.ClH/c1-15-5-4-13-10(14)8-3-2-7(12)6-9(8)11;/h2-3,6H,4-5,12H2,1H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
GMAWGTNROXGBSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45172
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45172