Key Documents
ENA238711035
Enamine
3-[(2-ethoxyethoxy)methyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(2-ethoxyethoxy)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-13-6-7-14-9-10-4-3-5-11(12)8-10/h3-5,8H,2,6-7,9,12H2,1H3
Clé InChI
NXQMKGBVRDJEGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43993
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43993