Principaux documents
ENA238711006
Enamine
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro MDL:
Pf
59-60
Iupac Name
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
Clé InChI
MEWBOZDQQISMJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43923
Melting Point
59-60
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43923