Principaux documents
ENA238710968
Enamine
2-[2-(tert-butylsulfamoyl)-5-methoxyphenyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.36
Numéro MDL:
Iupac Name
{2-[(tert-butylamino)sulfonyl]-5-methoxyphenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C13H19NO5S/c1-13(2,3)14-20(17,18)11-6-5-10(19-4)7-9(11)8-12(15)16/h5-7,14H,8H2,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
JWAGHPJKGSGSBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43830
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43830