Principaux documents
ENA238710834
Enamine
1-amino-4-tert-butylcyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.75
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-10(2,3)8-4-6-11(12,7-5-8)9(13)14;/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
GJSIHGMVBVDEET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142